Print…
3,4-Dimethyloctane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54624-1G OR54624-250MG
APOSOR54624-1GEA 348 EUR
APOSOR54624-1G APOSOR54624-250MG
3,4-Dimethyloctane 95%
3,4-Dimethyloctane
Fórmula: C₁₀H₂₂
Peso Molecular: 142.282 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30534471
Número CAS: 15869-92-8
UN: 3295
ADR: 3 III