Print…
4-(Trifluoromethyl)thiazole-2-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54614-1G OR54614-250MG
APOSOR54614-1GEA 1350 EUR
APOSOR54614-1G APOSOR54614-250MG
4-(Trifluoromethyl)thiazole-2-carboxaldehyde
4-(Trifluoromethyl)thiazole-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₅H₂F₃NOS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09909625
Número CAS: 354587-75-0