Print…
Dimethyl 2-bromoisophthalate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Dimethyl 2-bromobenzene-1,3-dicarboxylate, 2-bromoisophthalic acid methyl ester
OR54603-250MG OR54603-1G
APOSOR54603-250MGEA 82.9 EUR
APOSOR54603-250MG APOSOR54603-1G
Dimethyl 2-bromoisophthalate 95+%
Dimethyl 2-bromoisophthalate
Fórmula: C₁₀H₉BrO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17169956
Número CAS: 39622-80-5