Print…
6-Bromobenzofuran
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-1-benzofuran
OR54601-1G OR54601-5G
APOSOR54601-1GEA 66.7 EUR
APOSOR54601-1G APOSOR54601-5G
6-Bromobenzofuran
6-Bromobenzofuran
Fórmula: C₈H₅BrO
Peso Molecular: 197.029 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08669477
Número CAS: 128851-73-0