Print…
4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Bromopyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-tri(propan-2-yl)silane
OR54594-1G OR54594-500MG
APOSOR54594-1GEA 206 EUR
APOSOR54594-1G APOSOR54594-500MG
4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
Fórmula: C₁₆H₂₅BrN₂Si
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11616420
Número CAS: 640735-24-6