Print…
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54591-10G OR54591-1G OR54591-5G
APOSOR54591-10GEA 619 EUR
APOSOR54591-10G APOSOR54591-1G APOSOR54591-5G
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol 95+%
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol
Fórmula: C₉H₁₁BrO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00767180
Número CAS: 7073-69-0