Print…
5-(3,4-Dichlorophenyl)pentanoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR54560-100MG OR54560-1G OR54560-250MG
APOSOR54560-100MGEA 423 EUR
APOSOR54560-100MG APOSOR54560-1G APOSOR54560-250MG
5-(3,4-Dichlorophenyl)pentanoic acid 95%
5-(3,4-Dichlorophenyl)pentanoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₂Cl₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09890961
Número CAS: 34658-33-8