Print…
8-Bromoisoquinolin-5-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54531-1G OR54531-250MG
APOSOR54531-1GEA 1060 EUR
APOSOR54531-1G APOSOR54531-250MG
8-Bromoisoquinolin-5-amine 95%
8-Bromoisoquinolin-5-amine
Fórmula: C₉H₇BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16621161
Número CAS: 90721-34-9