Print…
5-Amino-4-chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54529-100MG OR54529-1G OR54529-250MG OR54529-5G
APOSOR54529-100MGEA 35 EUR
APOSOR54529-100MG APOSOR54529-1G APOSOR54529-250MG APOSOR54529-5G
5-Amino-4-chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidine
5-Amino-4-chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidine
Fórmula: C₆H₈ClN₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01837887
Número CAS: 88474-31-1