Print…
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR54527-1G OR54527-250MG
APOSOR54527-1GEA 565 EUR
APOSOR54527-1G APOSOR54527-250MG
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.132 g/mol
Ponto de ebulição: 206…207 °C (756 mm Hg)
Densidade: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045403
Número CAS: 6970-72-5