Print…

2-Cyanopropan-2-yl benzodithioate 97%

Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção

OR54522-1G OR54522-5G
APOSOR54522-1GEA 132 EUR
APOSOR54522-1G APOSOR54522-5G
2-Cyanopropan-2-yl benzodithioate 97%
2-Cyanopropan-2-yl benzodithioate
Fórmula: C₁₁H₁₁NS₂
Peso Molecular: 221.342 g/mol
Ponto de Fusão: 28…31 °C
Densidade: 1.146 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09037881
Número CAS: 201611-85-0

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR