Print…
3-Benzoylphenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54519-1G OR54519-250MG
APOSOR54519-1GEA 314 EUR
APOSOR54519-1G APOSOR54519-250MG
3-Benzoylphenylacetic acid
3-Benzoylphenylacetic acid
Fórmula: C₁₅H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00046549
Número CAS: 22071-22-3