Print…
(R)-3-Amino-4-methylpentanoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-D-β-HoVal-OH
OR54508-1G OR54508-5G
APOSOR54508-1GEA 134 EUR
APOSOR54508-1G APOSOR54508-5G
(R)-3-Amino-4-methylpentanoic acid 95%
(R)-3-Amino-4-methylpentanoic acid
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01076231
Número CAS: 75992-50-6