Print…
3-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54507-1G OR54507-5G OR54507-250MG
APOSOR54507-1GEA 60.9 EUR
APOSOR54507-1G APOSOR54507-5G APOSOR54507-250MG
3-Bromo-2-nitrobenzoic acid
3-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10700064
Número CAS: 116529-61-4