Print…
2-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54473-250MG OR54473-1G
APOSOR54473-250MGEA 46.4 EUR
APOSOR54473-250MG APOSOR54473-1G
2-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95+%
2-Chloro-3-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇ClO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11845907
Número CAS: 61563-28-8