Print…
N-(2-Aminoethyl)biotinamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(2-Aminoethyl)-5-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide
OR54472-1G OR54472-250MG
APOSOR54472-1GEA 333 EUR
APOSOR54472-1G APOSOR54472-250MG
N-(2-Aminoethyl)biotinamide
N-(2-Aminoethyl)biotinamide
Fórmula: C₁₂H₂₂N₄O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09839905
Número CAS: 1231488-78-0