Print…
4-Cyano-4-{[(ethylsulphanyl)carbonothioyl]sulphanyl}pentanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54471-1G OR54471-250MG
APOSOR54471-1GEA 460 EUR
APOSOR54471-1G APOSOR54471-250MG
4-Cyano-4-{[(ethylsulphanyl)carbonothioyl]sulphanyl}pentanoic acid
4-Cyano-4-{[(ethylsulphanyl)carbonothioyl]sulphanyl}pentanoic acid
Fórmula: C₉H₁₃NO₂S₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27978407
Número CAS: 1137725-46-2