Print…
(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR54457-5G OR54457-10G OR54457-1G
APOSOR54457-5GEA 107 EUR
APOSOR54457-5G APOSOR54457-10G APOSOR54457-1G
(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride 95%
(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride
Fórmula: C₈H₇ClO₂S
Ponto de Fusão: 85…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007456
Número CAS: 52147-97-4
UN: 3261
ADR: 8,II