Print…
7-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (1-Benzothien-7-yl)methylamine hydrochloride
OR54443-1G OR54443-250MG
APOSOR54443-1GEA 811 EUR
APOSOR54443-1G APOSOR54443-250MG
7-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride
7-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride
Fórmula: C₉H₉NS·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD27924152
Número CAS: 870562-96-2
UN: 3259
ADR: 8,III