Print…
Fmoc-(S)-4-aminopentanoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (4S)-4-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}pentanoic acid
OR54424-1G OR54424-250MG
APOSOR54424-1GEA 720 EUR
APOSOR54424-1G APOSOR54424-250MG
Fmoc-(S)-4-aminopentanoic acid 99%
Fmoc-(S)-4-aminopentanoic acid
Fórmula: C₂₀H₂₁NO₄
Peso Molecular: 339.385 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05663762
Número CAS: 1014018-41-7