Print…
2-Bromo-6-iodophenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR54421-1G OR54421-250MG OR54421-5G
APOSOR54421-1GEA 79.9 EUR
APOSOR54421-1G APOSOR54421-250MG APOSOR54421-5G
2-Bromo-6-iodophenol 95%
2-Bromo-6-iodophenol
Fórmula: C₆H₄BrIO
Ponto de Fusão: 60…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16999870
Número CAS: 2040-86-0