Print…
8-Amino-5-chloroquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54420-1G OR54420-250MG
APOSOR54420-1GEA 869 EUR
APOSOR54420-1G APOSOR54420-250MG
8-Amino-5-chloroquinoline
8-Amino-5-chloroquinoline
Fórmula: C₉H₇ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00461243
Número CAS: 5432-09-7