Print…
Pent-4-enoic anhydride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54404-25ML OR54404-5ML
APOSOR54404-25MLEA 546 EUR
APOSOR54404-25ML APOSOR54404-5ML
Pent-4-enoic anhydride 98%
Pent-4-enoic anhydride
Fórmula: C₁₀H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 78…81 °C (0,375 mm Hg)
Densidade: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320671
Número CAS: 63521-92-6