Print…
4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-(bromomethyl)toluene, 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-methylbenzene
OR54376-1G OR54376-250MG OR54376-5G
APOSOR54376-1GEA 202 EUR
APOSOR54376-1G APOSOR54376-250MG APOSOR54376-5G
4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Fórmula: C₈H₈Br₂
Peso Molecular: 263.957 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12025011
Número CAS: 156001-49-9