Print…
6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54370-250MG OR54370-5G OR54370-1G
APOSOR54370-250MGEA 112 EUR
APOSOR54370-250MG APOSOR54370-5G APOSOR54370-1G
6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de Fusão: 116…119,2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13193630
Número CAS: 55736-69-1