Print…
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR54365-250MG OR54365-1G
APOSOR54365-250MGEA 154 EUR
APOSOR54365-250MG APOSOR54365-1G
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 96%
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
Fórmula: C₆H₅Cl₂N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20921510
Número CAS: 124425-84-9