Print…
2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dichloropyridin-4-ol
OR5435-1G OR5435-250MG OR5435-500MG
APOSOR5435-1GEA 241 EUR
APOSOR5435-1G APOSOR5435-250MG APOSOR5435-500MG
2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
Fórmula: C₅H₃Cl₂NO
Ponto de Fusão: 184 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01861982
Número CAS: 847664-65-7