Print…
2,6-Dimethylisonicotinic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54337-1G OR54337-250MG
APOSOR54337-1GEA 132 EUR
APOSOR54337-1G APOSOR54337-250MG
2,6-Dimethylisonicotinic acid 95%
2,6-Dimethylisonicotinic acid
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de Fusão: 276…291 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03731176
Número CAS: 54221-93-1