Print…
1,4-Dihydro-6-iodo-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Carboxy-1,4-dihydro-6-iodo-4-oxoquinoline, 6-Iodo-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
OR54323-1G OR54323-500MG OR54323-5G
APOSOR54323-1GEA 219 EUR
APOSOR54323-1G APOSOR54323-500MG APOSOR54323-5G
1,4-Dihydro-6-iodo-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
1,4-Dihydro-6-iodo-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₆INO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01912285
Número CAS: 302949-02-6