Print…
2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 4-(1-carboxyethyl)piperazine-1-carboxylate, 4-(1-Carboxyethyl)piperazine, N1-BOC protected
OR5407-1G OR5407-5G
APOSOR5407-1GEA 134 EUR
APOSOR5407-1G APOSOR5407-5G
2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Fórmula: C₁₂H₂₂N₂O₄
Peso Molecular: 258.314 g/mol
Ponto de Fusão: 177 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03410260
Número CAS: 680579-19-5