Print…
[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]acetic acid dihydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)acetic acid dihydrate, 2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]ethanoic acid dihydrate, 2-(1-Boc-piperazin-4-yl)-acetic acid 2H2O, tert-Butyl 4-(carboxymethyl)piperazine-1-carboxylate dihydrate
OR5405-1G OR5405-5G
APOSOR5405-1GEA 65.4 EUR
APOSOR5405-1G APOSOR5405-5G
[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]acetic acid dihydrate
[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]acetic acid dihydrate
Fórmula: C₁₁H₂₀N₂O₄·2H₂O
Peso Molecular: 280.318 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03410262
Número CAS: 1049785-94-5