Print…
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Bromo-2-(chlorosulphonyl)-3-methylbenzo[b]thiophene, 5-Bromo-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride
OR5378-1G OR5378-250MG
APOSOR5378-1GEA 377 EUR
APOSOR5378-1G APOSOR5378-250MG
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Fórmula: C₉H₆BrClO₂S₂
Peso Molecular: 325.63 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094671
Número CAS: 338797-11-8
UN: 1759
ADR: 8 III