Print…
3-Cyano-2-methylbenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR53220-1G OR53220-250MG
APOSOR53220-1GEA 1140 EUR
APOSOR53220-1G APOSOR53220-250MG
3-Cyano-2-methylbenzoic acid 95%
3-Cyano-2-methylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18394327
Número CAS: 3843-99-0