Print…
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: cis-3-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}cyclohexanecarboxylic acid
OR53198-1G OR53198-5G
APOSOR53198-1GEA 219 EUR
APOSOR53198-1G APOSOR53198-5G
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
Fórmula: C₂₂H₂₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01862345
Número CAS: 312965-05-2