Print…
(S)-Trityl-2-amino-3-hydroxypropionic acid triethyl ammonium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-trityl-L-serine triethyl ammonium salt
OR53186-1G OR53186-5G
APOSOR53186-1GEA 53.9 EUR
APOSOR53186-1G APOSOR53186-5G
(S)-Trityl-2-amino-3-hydroxypropionic acid triethyl ammonium salt
(S)-Trityl-2-amino-3-hydroxypropionic acid triethyl ammonium salt
Fórmula: C₂₂H₂₁NO₃·(C₂H₅)₃N
Ponto de Fusão: 144…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01075008
Número CAS: 111061-44-0