Print…
2,5-Dimethylmorpholine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR53184-1G OR53184-250MG
APOSOR53184-1GEA 751 EUR
APOSOR53184-1G APOSOR53184-250MG
2,5-Dimethylmorpholine 96%
2,5-Dimethylmorpholine
Fórmula: C₆H₁₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09971504
Número CAS: 106-56-9