Print…
4-Chloropyrimidine hydrochloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR53156-1G OR53156-5G
APOSOR53156-1GEA 119 EUR
APOSOR53156-1G APOSOR53156-5G
4-Chloropyrimidine hydrochloride 96%
4-Chloropyrimidine hydrochloride
Fórmula: C₄H₃ClN₂·ClH
Ponto de Fusão: 193…194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11870807
Número CAS: 179051-78-6