Print…
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2'-Amino-3-carboxybiphenyl hydrochloride, 3-(2-Aminophenyl)benzoic acid hydrochloride
OR5315-1G OR5315-250MG
APOSOR5315-1GEA 279 EUR
APOSOR5315-1G APOSOR5315-250MG
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₁NO₂·ClH
Peso Molecular: 249.693 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09260476
Número CAS: 1172351-47-1