Print…
6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR53120-1G OR53120-250MG
APOSOR53120-1GEA 677 EUR
APOSOR53120-1G APOSOR53120-250MG
6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
Fórmula: C₉H₁₀N₂S
Peso Molecular: 178.254 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10686567
Número CAS: 17142-81-3