Print…
(Pyrimidin-2-yl)acetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR53117-1G OR53117-5G
APOSOR53117-1GEA 285 EUR
APOSOR53117-1G APOSOR53117-5G
(Pyrimidin-2-yl)acetonitrile
(Pyrimidin-2-yl)acetonitrile
Fórmula: C₆H₅N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09759105
Número CAS: 59566-45-9