Print…
1,5-Dichloropentan-3-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR53098-1G OR53098-5G OR53098-10G
APOSOR53098-1GEA 50.9 EUR
APOSOR53098-1G APOSOR53098-5G APOSOR53098-10G
1,5-Dichloropentan-3-one
1,5-Dichloropentan-3-one
Fórmula: C₅H₈Cl₂O
Peso Molecular: 155.022 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06659623
Número CAS: 3592-25-4