Print…
4-Bromo-6-methylpyridazin-3(2H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR53091-1G OR53091-250MG
APOSOR53091-1GEA 29 EUR
APOSOR53091-1G APOSOR53091-250MG
4-Bromo-6-methylpyridazin-3(2H)-one
4-Bromo-6-methylpyridazin-3(2H)-one
Fórmula: C₅H₅BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09701342
Número CAS: 954240-46-1