Print…

5-Ethynylimidazo[1,2-a]pyridine

Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção

Sinônimos: (Imidazo[1,2-a]pyridin-5-yl)acetylene

OR53053-1G OR53053-250MG
APOSOR53053-1GEA 727 EUR
APOSOR53053-1G APOSOR53053-250MG
5-Ethynylimidazo[1,2-a]pyridine
5-Ethynylimidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₉H₆N₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22199325
Número CAS: 1374115-61-3

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR