Print…
2-Ethynyl-3-methylpyrazine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Methylpyrazin-2-yl)acetylene, 2-Ethynyl-3-methyl-1,4-diazine
OR53020-100MG OR53020-1G OR53020-500MG
APOSOR53020-100MGEA 65.4 EUR
APOSOR53020-100MG APOSOR53020-1G APOSOR53020-500MG
2-Ethynyl-3-methylpyrazine 95+%
2-Ethynyl-3-methylpyrazine
Fórmula: C₇H₆N₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22199323
Número CAS: 41039-83-2