Print…
2-Ethynyl-5-methylpyrazine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR53019-100MG OR53019-1G OR53019-250MG
APOSOR53019-100MGEA 87.3 EUR
APOSOR53019-100MG APOSOR53019-1G APOSOR53019-250MG
2-Ethynyl-5-methylpyrazine 95+%
Fórmula: C₇H₆N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22199322
Número CAS: 1207627-45-9