Print…
2-Ethynyl-3-methoxypyrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Ethynyl-3-methoxy-1,4-diazine, (3-Methoxypyrazin-2-yl)acetylene
OR53016-1G OR53016-500MG OR53016-100MG
APOSOR53016-1GEA 527 EUR
APOSOR53016-1G APOSOR53016-500MG APOSOR53016-100MG
2-Ethynyl-3-methoxypyrazine
2-Ethynyl-3-methoxypyrazine
Fórmula: C₇H₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22199319
Número CAS: 1357945-86-8