Print…
6-Ethynylimidazo[1,2-a]pyrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR53013-1G OR53013-250MG
APOSOR53013-1GEA 0 EUR
APOSOR53013-1G APOSOR53013-250MG
6-Ethynylimidazo[1,2-a]pyrazine
6-Ethynylimidazo[1,2-a]pyrazine
Fórmula: C₈H₅N₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD21647858
Número CAS: 1372096-41-7