Print…
3-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Chloropyridin-4-yl)acetylene
OR53012-250MG OR53012-1G
APOSOR53012-250MGEA 201 EUR
APOSOR53012-250MG APOSOR53012-1G
3-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
3-Chloro-4-ethynylpyridine
Fórmula: C₇H₄ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13189773
Número CAS: 1196156-71-4