Print…
2-Chloro-6-ethynylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR53011-1G OR53011-250MG
APOSOR53011-1GEA 0 EUR
APOSOR53011-1G APOSOR53011-250MG
2-Chloro-6-ethynylpyridine
2-Chloro-6-ethynylpyridine
Fórmula: C₇H₄ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13189719
Número CAS: 914950-09-7