Print…
2-Ethynyl-5-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Ethynyl-3-picoline, (5-Methylpyridin-2-yl)acetylene
OR53010-1G OR53010-250MG
APOSOR53010-1GEA 197 EUR
APOSOR53010-1G APOSOR53010-250MG
2-Ethynyl-5-methylpyridine
2-Ethynyl-5-methylpyridine
Fórmula: C₈H₇N
Peso Molecular: 117.148 g/mol
Ponto de ebulição: 97…99 °C (24 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13175240
Número CAS: 30413-61-7